Przejdź do
C9847
Cyclothiazide
AMPA glutamate receptor blocker, powder
Synonim(y):
6-Chloro-3,4-dihydro-3-(2-norbornen-5-yl)-2H-1,2-4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
EC Number:
218-859-7
MDL number:
Form:
powder
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclothiazide,
form
powder
Quality Segment
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(C3Nc4cc(Cl)c(cc4S(=O)(=O)N3)S(N)(=O)=O)[C@@]([H])(C1)C=C2
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)/t7-,8+,9?,14?/m0/s1
InChI key
BOCUKUHCLICSIY-QJWLJZLASA-N
General description
Cyclothiazide is a benzothiadiazine, which has a similar structure to diazoxide.[1]
Application
Cyclothiazide has been used as a α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR) desensitization blocker to study the effects of γ2 on receptor desensitization.[2]
Biochem/physiol Actions
Blocks the rapid desensitization of the AMPA glutamate receptors and markedly prolongs the decay time of the evoked excitatory post-synaptic current.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9035C4911H4759
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
originator
Eli Lilly
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNJ11(3767), KCNJ8(3764), KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379), Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592), Kcna1(24520), Kcnj1(24521), Kcnj11(83535), Kcnj8(25472)
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... ALB(213), CA1(759), CA11(770), CA12(771), CA13(377677), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA6(765), CA7(766), CA8(767), CA9(768), SLC12A3(6559)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclothiazide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)