Merck
C9783
Sigma-Aldrich
Z-His(Bzl)-OH
≥98% (TLC)
Synonim(y):
Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine, Nα-Z-N(im)-benzyl-L-histidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.41
Beilstein:
55593
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Nazwa produktu
Z-His(Bzl)-OH,
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccn(Cc2ccccc2)n1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H21N3O4/c25-20(26)19(22-21(27)28-15-17-9-5-2-6-10-17)13-18-11-12-24(23-18)14-16-7-3-1-4-8-16/h1-12,19H,13-15H2,(H,22,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
DHUVTQUENUPYMW-IBGZPJMESA-N
Działania biochem./fizjol.
Z-His(Bzl)-OH (Nα-Cbz-Nim-benzylo-L-histydyna) jest N-końcową zablokowaną (za pomocą CBZ) benzolowaną (na imidazolu) L-histydyną.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)