Kluczowe dokumenty
C9392
(±)-Coniine
≥98%, liquid
Synonim(y):
2-Propylpiperidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
liquid
kolor
, clear colorless to yellow-green
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
NDNUANOUGZGEPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
119.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?