Przejdź do
560197
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
772,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)(CH2CH2NH2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
772,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D >1.5800 (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
COc1ccc(CCN)cc1Br
InChI
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
InChI key
JHVALSRTUOVNLL-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine can be synthesized by reacting N-benzoyl-3-bromo-4-methoxyphenethylamine, acetic acid and HCl in the presence of N2.
Application
3-Bromo-4-methoxyphenethylamine (3-Bromo-4-methoxy-β-phenethylamine) may be used as a starting reagent in the synthesis of 3-bromo-4-methoxy-5-nitro-β-phenethylamine. It may also be used to synthesize 4-bromo-N-(3-bromo-4-methoxyphenethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550450410888
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D >1.5800 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
functional group
amine, bromo
functional group
fluoro, bromo
functional group
hydroxyl, bromo
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)