Kluczowe dokumenty
SAB1405864
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
mouse polyclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-GFAP antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~49.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedno z głównych białek filamentów pośrednich dojrzałych astrocytów. Jest on używany jako marker do odróżniania astrocytów od innych komórek glejowych podczas rozwoju. Mutacje w tym genie powodują chorobę Alexandra, rzadkie zaburzenie astrocytów w ośrodkowym układzie nerwowym. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GFAP (NP_002046.1, 1 a.a. ~ 432 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MERRRITSAARRSYVSSGEMMVGGLAPGRRLGPGTRLSLARMPPPLPTRVDFSLAGALNAGFKETRASERAEMMELNDRFASYIEKVRFLEQQNKALAAELNQLRAKEPTKLADVYQAELRELRLRLDQLTANSARLEVERDNLAQDLATVRQKLQDETNLRLEAENNLAAYRQEADEATLARLDLERKIESLEEEIRFLRKIHEEEVRELQEQLARQQVHVELDVAKPDLTAALKEIRTQYEAMASSNMHEAEEWYRSKFADLTDAAARNAELLRQAKHEANDYRRQLQSLTCDLESLRGTNESLERQMREQEERHVREAASYQEALARLEEEGQSLKDEMARHLQEYQDLLNVKLALDIEIATYRKLLEGEENRITIPVQTFSNLQIRETSLDTKSVSEGHLKRNIVVKTVEMRDGEVIKESKQEHKDVM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric D Larson et al.
Chemical senses, 44(9), 663-671 (2019-09-11)
Forkhead box protein J1 (FOXJ1), a member of the forkhead family transcription factors, is a transcriptional regulator of motile ciliogenesis. The nasal respiratory epithelium, but not olfactory epithelium, is lined with FOXJ1-expressing multiciliated epithelial cells with motile cilia. In a
Baolin Guo et al.
Nature neuroscience, 22(8), 1223-1234 (2019-07-25)
Social deficit is a core clinical feature of autism spectrum disorder (ASD) but the underlying neural mechanisms remain largely unclear. We demonstrate that structural and functional impairments occur in glutamatergic synapses in the pyramidal neurons of the anterior cingulate cortex
Cleanthe Spanaki et al.
iScience, 27(2), 108821-108821 (2024-02-09)
The human brain is characterized by the upregulation of synaptic, mainly glutamatergic, transmission, but its evolutionary origin(s) remain elusive. Here we approached this fundamental question by studying mice transgenic (Tg) for GLUD2, a human gene involved in glutamate metabolism that
Hiroki Komiya et al.
Journal of oral science, 60(4), 493-499 (2018-12-28)
Pulpitis often causes referred pain in opposing teeth. However, the precise mechanism underlying ectopic pain associated with tooth-pulp inflammation remains unclear. We performed the present study to test the hypothesis that functional interactions between satellite glial cells (SGCs) and trigeminal
Dong Ji et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(5), 4910-4918 (2017-12-05)
As a therapeutic target for neuropathic pain, the anti-nociceptive effects of α 2-adrenoceptors (α2AR) have attracted attention. Dexmedetomidine (DEX), a potent and highly selective α2AR agonist, has exhibited significant analgesic effects in neuropathic pain, but the underlying mechanism has remained