Merck
C9179
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 17 antibody produced in mouse
clone CK-E3, ascites fluid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CK-E3, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
rat, human, bovine, pig, goat
metody
indirect immunofluorescence: 1:400 using acetone-fixed frozen sections of human salivary gland
microarray: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT17(3872)
Opis ogólny
Cytokeratyna 17, o masie cząsteczkowej 46 kDa, należy do kwaśnej podrodziny cytokeratyn typu I, która ulega ekspresji w prawidłowych ludzkich tkankach nabłonkowych, takich jak nabłonek gruczołowy z komponentem mioepitelialnym, nabłonek przejściowy i pseudostratyfikowany. Białko to może być zaangażowane w tworzenie przestrzennej organizacji tkanek nabłonkowych.
Specyficzność
Recognizes specifically human cytokeratin 17 (46-47 kDa) and rat cytokeratin 19 (40 kDa). The antibody labels intermediate filaments in human cultured epitheloid carcinoma cell line (HeLa) and in rat hepatoma cells, but does not stain rat fibroblasts in primary cultures. It stains a minor basal cell population in all variants of complex epithelia; strong staining was noted in myoepithelial cells of all glands studied. The antibody exhibits a wide interspecies cross-reactivity, however, the recognized cytokeratin was not studied in cases other than human and rat. The epitope detected by the antibody is sensitive to formalin fixation.
Immunogen
cytoskeletal preparation from rat colon epithelium.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Cytokeratin Peptide 17 produkowane u myszy nadaje się do western blottingu, mikromacierzy i pośredniej immunofluorescencji w rozcieńczeniu roboczym 1:400 przy użyciu utrwalonych acetonem zamrożonych skrawków ludzkiej ślinianki. Rozpoznaje epitop obecny w tkankach nabłonkowych i może być stosowany do typowania komórek prawidłowych, metaplastycznych i nowotworowych. Może być przydatny w rozróżnianiu raków i guzów nienabłonkowych, takich jak mięsaki, chłoniaki i guzy nerwowe. Może być również stosowany do lokalizacji cytokeratyny 17 przy użyciu różnych testów immunochemicznych, takich jak dot blotting i immunohistochemia. Został wykorzystany do wykrywania ekspresji indukowalnej keratyny k17 w ludzkich keratynocytach u pacjentów z pachyonychia congenita.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paul E Bowden et al.
Veterinary dermatology, 20(5-6), 347-359 (2010-02-25)
Canine claws are complex epithelial structures resembling the mammalian hair fibre, and human nail plate, in terms of tissue-specific differentiation. They are composed of several distinct epithelial cell lineages undergoing either hard or soft keratinization. The claw plate has three
John A Wisler et al.
Toxicologic pathology, 39(5), 809-822 (2011-06-17)
Seven novel and potent Raf small molecule kinase inhibitors (C1-7) were evaluated in seven-day oral repeat dose rat toxicity studies. All compounds tested induced hyperplasia in multiple tissues. Consistently affected was stratified squamous epithelium at a number of sites and
Ayşegül Doğan et al.
Cell biology international, 39(1), 94-103 (2014-08-01)
Current clinical techniques in dental practice include stem cell and tissue engineering applications. Dental stem cells are promising primary cell source for mainly tooth tissue engineering. Interaction of mesenchymal stem cell with epithelial and endothelial cells is strictly required for
Mihaela Chivu-Economescu et al.
Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 20(6), 948-959 (2017-03-17)
Keratin 17 (KRT17) was shown to be an important molecular marker for predicting the carcinogenesis, progression, and prognosis of various cancer types. Our previous studies identified KRT17 as a possible biomarker for gastric cancer by gene microarray, with an elevated
V I Guelstein et al.
International journal of cancer, 42(2), 147-153 (1988-08-15)
The distribution of keratins 8 and 17 and of vimentin in 28 normal human mammary tissue samples, 16 benign tumors, 26 fibrocytic diseases and 52 malignant breast tumors have been studied using monoclonal antibodies HI, E3 and NT30, respectively. Three