Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, horse, mouse
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, horse, mouse
species reactivity (predicted by homology)
equine (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr431)
Gene Information
human ... TAB1(10454)
General description
Uważa się, że białko wiążące TAK1 1 (TAB1) aktywuje MAPKK TAK1 w sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). TAB1 może również łączyć się z TAK1, tworząc unikalny kompleks MAPKK, który aktywuje AP-1 i szlaki sygnałowe NFkappaB. Uważa się również, że poprzez zmiany konformacyjne TAB1 indukuje autofosforylację p38alfa. Został on powiązany zarówno z sygnalizacją IL-1alfa, jak i TNFalfa, a zatem może być również zaangażowany w odpowiedź zapalną. Ostatnie badania wykazały, że kompleks TAK1-TAB1 może mieć działanie przeciwzapalne poprzez wspomaganie stercurensyny w regulacji szlaków zapalnych zależnych od NFκB.
Zaobserwowano ~78 kDa. Obliczono 55 kDa. Wyższa masa cząsteczkowa na western blot może być spowodowana glikozylacją. Niescharakteryzowane pasmo pojawia się przy ~42 i 50 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Thr431
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TAB1 fosforylowanemu przy Thr431.
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Immunoglobuliny i immunologia
To przeciwciało anty-fosfo-TAB1 (Thr431) jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-TAB1 (Thr431).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje TAB1 fosforylowany przy Thr431.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek L6
Lizat komórek L6
Evaluated by Western Blot in L6 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAB1 on 10 µg of L6 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAB1 on 10 µg of L6 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c