Kluczowe dokumenty
C8877
Cerium(IV) oxide
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Synonim(y):
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
gęstość
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Klucz InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges