Merck
C7714
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD31 (PECAM-1) antibody produced in mouse
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CD31, Anti-PECAM-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WM-59, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 130-140 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Specyficzność
Recognizes the CD31 (PECAM-1, endoCAM, gpIIa, hec7), human cell surface integral membrane glycoprotein. The antibody increases the rate of homotypic aggregation induced in U937 cells by TGF-β1. Its reactivity with platelets is enhanced following their washing.
5th Workshop: code No. P025
Immunogen
human cell line RC-2A, originally derived from myeloid leukemia cells.
Opis wartości docelowych
Human CD31 (PECAM-1) is expressed on platelets, endothelial cells, myeloid cells, B lymphocytes, and certain T lymphocyte subsets. CD31 (PECAM-1) functions in homophilic and heterophilic cell-cell adhesion and cell signaling activities.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manikantan S Kiran et al.
Vascular cell, 3(1), 6-6 (2011-02-26)
The mechanism of cell-cell contact dependent regulation of pericellular proteolysis in angiogenesis was examined by studying the expression of MMPs using isolated HUVECs in culture. Zymography, Immunoblot and RT-PCR analysis showed that the production and secretion of matrixmetalloproteinase-2 and matrixmetalloproteinase-9