Kluczowe dokumenty
11412272001
Roche
Transformujący czynnik wzrostu-β1, ludzki (hTGF-β1)
recombinant (CHO cells)
Synonim(y):
hTGF
Wybierz wielkość
3660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3660,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
solution
siła działania
<0.1 ng/mL EC50
masa cząsteczkowa
25,000 Da
opakowanie
pkg of 1 mL (1 μg)
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TGFB1(7040)
Opis ogólny
Solution in PBS and 1 mg/ml BSA, filtered through 0.2 μm pore size membrane.
Specyficzność
Specific activity/EC50: <0.1 ng/ml, at least the same specific activity (EC<SUB>50) compared to the indicated standard is guaranteed.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Endotoxin level: <0.1 EU/μg (LAL-test), <10 EU/ml (LAL-test)
(Note: 1 EU corresponds to 0.1 ng)
Sekwencja
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
Recombinant, human TGF-β 1 exerts its biological activity in the concentration range of 0.01–10 ng/ml.
Working solution: Dilute the concentrated TGF-β1 solution (1 μg/ml) with PBS or culture medium containing BSA [or HSA (human serum albumin)], 1 mg/ml (0.1%) or serum 1–10%.
Storage conditions (working solution): For best results, prepare appropriate aliquots and store at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com