Merck
C6357
Sigma-Aldrich
Caspase 4 human
recombinant, expressed in E. coli, 5,000 units/mg protein
Synonim(y):
ICE(rel)II, Ich-2, TX
Wybierz wielkość
100 UNITS
5880,00 zł
5880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 UNITS
5880,00 zł
About This Item
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
5880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
solution
aktywność właściwa
5,000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
30 kDa
rozpuszczalność
PBS: soluble
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CASP4(837)
Opis ogólny
Gen kaspazy 4 (CASP4) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q21.[1] Kaspaza 4 jest proteazą cysteinowo-asparaginową,[2] zlokalizowaną w zewnętrznej błonie retikulum endoplazmatycznego (ER).[3] N-koniec enzymu zawiera domenę rekrutacyjną kaspazy (CARD).[2]
Działania biochem./fizjol.
Kaspaza 4 jest kaspazą zapalną związaną z wrodzonymi odpowiedziami immunologicznymi.[2] Odgrywa kluczową rolę w apoptozie wywołanej stresem retikulum endoplazmatycznego (ER).[3] Kaspaza 4 pośredniczy w fuzji fagosomów zawierających patogeny z lizosomem. Hamuje replikację patogenów, rozwój i produkcję cytokin prozapalnych. Kaspaza 4 indukuje aktywację kaspaz i śmierć piropoptotyczną poprzez wiązanie się z wewnątrzkomórkowym lipopolisacharydem (LPS) zewnętrznej błony bakterii Gram-ujemnych. Pośredniczy w tym wysoce specyficzna domena rekrutacji kaspaz (CARD).[2]
Przydatny w badaniach przesiewowych inhibitorów kaspaz, badaniu kinetyki i regulacji enzymów, określaniu docelowych substratów, a także jako pozytywna kontrola w testach aktywności kaspaz i analizie Western blot.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate WEHD-pNA to WEHD and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,052% chlorku amonu, 0,158% Tris-HCl i 0,76% chlorku sodu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Itziar Salaverria et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 25(10), 1216-1222 (2007-02-14)
To compare the genetic relationship between cyclin D1-positive and cyclin D1-negative mantle cell lymphomas (MCLs) and to determine whether specific genetic alterations may add prognostic information to survival prediction based on the proliferation signature of MCLs. Seventy-one cyclin D1-positive and
Giuliana Papoff et al.
Scientific reports, 8(1), 17705-17705 (2018-12-12)
Inflammatory caspases, including human caspase-4 (CASP4), play key roles in innate immune responses to promote fusion of phagosomes harboring pathogenic bacteria with lysosomes, halt intracellular replication of pathogens, maturation and secretion of pro-inflammatory cytokines. The role of inflammatory caspases in
Caspase-4 and Caspase-5
Handbook of Proteolytic Enzymes, 2265-2269 (2013)