Merck
C5787
Sigma-Aldrich
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
Synonim(y):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14NO · C7H7O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
cationic
Próba
~99%
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Klucz InChI
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
For use with organic solvents.
Działania biochem./fizjol.
Acyl group acceptor
Substraty
Choline acetyltransferase substrate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)