Kluczowe dokumenty
C5554
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
Synonim(y):
m-CPP
About This Item
Polecane produkty
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Klucz InChI
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR2C(3358)
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?