C-39605
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka nerkowego 2
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-26230
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-26230
Zastosowanie
Komponenty
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Rutyna subkultury
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.