Przejdź do
C277
Chloro-IB-MECA
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl)-adenosine-5′-N-methyluronamide, Cl-IB-MECA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
2983,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18ClIN6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
2983,50 zł
Cena katalogowa3510,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI key
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Biochem/physiol Actions
2-chloro-N(6)-(3-iodobenzyl)adenosine-5′-N-methylcarboxamide (Cl-IB-MECA) is a adenosine receptor. It protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
119139A2846529598
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL
color
white
color
white
color
off-white to light tan
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C277-25MG04061832269917
C277-5MG04061833006108
C277-500MG04061833484586