Merck
C2728
Supelco
Mini-Columns
capacity 2.4 mL, Overall H 1.5 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiały
high-density polyethylene filter
molded polypropylene
metody
LPLC: suitable
wys. całkowita
1.5 in.
pojemność
2.4 mL
wielkość porów
45-90 μm pore size
Opis ogólny
Disposable.