Merck
C1610
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorobenzyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid
>98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18NO3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
>98% (HPLC)
Formularz
powder
mp
185-187  °C
rozpuszczalność
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1ccc2n(Cc3ccc(Cl)cc3)c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C19H18ClNO3/c1-12-16(10-19(22)23)17-9-15(24-2)7-8-18(17)21(12)11-13-3-5-14(20)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,22,23)
Klucz InChI
ZCEPWIDYPWMCOY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABCC1(4363)
Działania biochem./fizjol.
Przypuszczalny inhibitor białka związanego z opornością wielolekową 1 (MRP1).
Inne uwagi
N-benzylowy analog indometacyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pierre Watcho et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 783413-783413 (2011-07-30)
The aim of the present study was to determine the uterotonic activities of Ficus asperifolia and investigate its mechanism. The effects of aqueous and methanol extracts of the dried fruits of F. asperifolia (0.05-1.60 mg mL(-1)) were evaluated on estrogenized isolated rat
Produkty
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.