Przejdź do
C0355
Monoclonal Anti-μ-Calpain, Large Subunit antibody produced in mouse
clone 15C10, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-CANP, Anti-CANP1, Anti-CANPL1, Anti-SPG76, Anti-muCANP, Anti-muCL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15C10, monoclonal
Application:
ELISA (i), IP, WB
Citations:
17
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1962
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15C10, monoclonal
mol wt
antigen 80 kDa
species reactivity
rat, mouse, human, bovine
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg, indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL, western blot: 0.5-1 μg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAPN1(823)
mouse ... Capn1(12333)
Immunogen
purified calpain from human placenta.
Physical form
Solution containing phosphate buffered saline, ≤ 0.1% sodium azide and 50% glycerol.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0000826M1SAB2106200SAB1405555
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
15C10, monoclonal
clone
3C4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... CAPN1(823)
mouse ... Capn1(12333)
Gene Information
human ... CAPNS1(826)
Gene Information
human ... CAPNS1(826)
Gene Information
human ... CAPNS1(826)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, mouse, human, bovine
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
sheep, human, pig, bovine, rat, rabbit
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)