Kluczowe dokumenty
BUA481F2-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
MTP/Flex bucket, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Produkt BUA481F2-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
Holds x flex bucket
MTP/Flex bucket
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638866 (NA)
Eppendorf® 5810742005 (EU)
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Łyżki MTP/Flex są przeznaczone do użytku z rotorem 632 A-4-81. Łyżki te mają płaskie dna z gumowymi matami. Pojemniki MTP/Flex dostarczane w zestawie 2 sztuk mogą pomieścić 4 mikropłytki (MTP), 2 płytki do hodowli komórkowych lub 1 płytkę głębokodołkową (DWP) na pojemnik.
Zastosowanie
Łyżka MTP/Flex jest odpowiednia do rotora A-4-81 wirówki 5910 Ri.
Cechy i korzyści
  • Zaprojektowany dla rotorów 632 A-4-81 i S-4x500
  • Idealne do użytku z adapterami IsoRack i kolbami do hodowli komórkowych, a także mikropłytkami (MTP) i płytkami głębokodołkowymi (DWP).
  • Łyżki MTP/Flex o maksymalnej prędkości 4000 obr./min i maksymalnym RCF 2900 x g są idealne do wirowania z dużą prędkością.
  • Łyżki MTP/Flex mają promień wirowania 163 mm.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)