BMSMW9600WSHB
Dodatkowy zestaw butelek myjących do myjki mikropłytek SmartWasher
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific MW9600-WSHB
Opis ogólny
Odporny chemicznie zestaw butelek myjących do myjki mikropłytek SmartWasher z funkcją wykrywania poziomu.
Zastosowanie
Testy ELISA
Cechy i korzyści
- Odporność chemiczna
- Wykrywanie poziomu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)