Przejdź do
40-999
BioTek® Dozownik wielomodowy MultiFlo FX
Enables fast, precise dispensing, washing, and media exchange for ELISAs, cell culture, and MILLIPLEX® wash applications
Synonim(y):
Mikropłytka z 6 do 1536 dołkami, myjka magnetyczna, myjka do płytek Milliplex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BioTek®
technique(s)
multiplexing: suitable
General description
BioTek® 405 MultiFlo z myjką i pompą perystaltyczną z możliwością mycia magnetycznego 96- i 384-dołkowego
MultiFlo FX to zautomatyzowany, wielomodowy dozownik odczynników do mikropłytek o pojemności od 6 do 1536 dołków, oferujący unikalną technologię Parallel Dispense firmy BioTek. Do czterech niezależnych odczynników może być dozowanych równolegle bez potencjalnego przenoszenia. MultiFlo FX staje się wszechstronnym dozownikiem wielomodowym po dodaniu technologii RAD do losowego dozowania na płytki od 6 do 384 dołków lub modułu myjącego do mycia płytek od 6 do 384 dołków. Szybkie, intuicyjne programowanie i obsługa odbywa się za pośrednictwem kolorowego interfejsu użytkownika z ekranem dotykowym. MultiFlo FX skonfigurowany z technologią RAD lub modułem myjącym zastępuje do pięciu urządzeń do obsługi cieczy.
Application
Hodowla komórkowa 2D i 3D do testów normalizacji stężenia, ELISA, testy oparte na kulkach magnetycznych dla 96 i 384 dołków
Features and Benefits
  • Dozowanie wielomodowe obejmuje wiele funkcji, zastępuje wiele instrumentów, jest kompaktowe i proste w użyciu.
  • Zautomatyzowana, delikatna wymiana mediów za pomocą Automated Media Exchange (AMX) myje sferoidy i komórki zawiesinowe bez naruszania struktur komórkowych 2D lub 3D, zachowując integralność testu.
  • Unikalna technologia RAD umożliwia niestandardowe dozowanie do poszczególnych dołków dla wielu zastosowań, w tym testów normalizacji stężenia, oszczędzając czas konfiguracji.
  • Niestandardowe kolektory, w tym w pełni konfigurowalne pozycjonowanie rurki dozującej i zasysającej, natężenie przepływu płynu i parametry płukania, oferują łatwą konfigurację.
  • Technologia Parallel Dispense pozwala na równoległe dozowanie do czterech odczynników bez przenoszenia, umożliwiając łatwą i elastyczną obsługę dozowania.
  • Przyjazne dla komórek kątowe końcówki dozujące na rozdzielaczach dozujących i rozdzielaczach płuczących umożliwiają delikatne dozowanie odczynnika w dół boków studzienki, utrzymując nienaruszone warstwy komórek nawet podczas wieloetapowych operacji w celu poprawy wydajności testu.
Legal Information
BioTek is a registered trademark of BioTek Instruments LLC
BENCHCEL is a registered trademark of AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
BioSpa is a trademark of AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
BioStack is a trademark of AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)