BMSIPS2050PS2
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
śr. × dł.
90 mm × 400 mm
Opis ogólny
Idealne do stosowania w okrągłych kolbach o małym otworze, to śmigło ze stali nierdzewnej jest przeznaczone do mieszania ze średnią i dużą prędkością.
Pręty mieszające i śmigła pasujące do mieszadeł podwieszanych OS-20L i OS-40L firmy Benchmark.
Zastosowanie
mieszanie, miksowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)