Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
diam. × L
50 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Overhead Stirrer Propeller
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BMSIPS2050PS4 | 04065269069805 |