Przejdź do
BMSIPS2050PS1
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
552,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × L
70 mm × 350 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, stainless steel propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Application
stirring, mixing
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSIPS2050PS4BMSIPS2050PT4BMSIPS2050PT3
description
flat blade, stainless steel
description
4-arm, stainless steel
description
4-arm, PTFE-coated
description
flat paddle with holes, PTFE-coated
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
material
stainless steel
material
stainless steel
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
diam. × L
70 mm × 350 mm
diam. × L
50 mm × 400 mm
diam. × L
65 mm × 300 mm
diam. × L
68 mm × 350 mm
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)