Merck
BM0005
Sigma-Aldrich
Avagacestat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-2-[N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methyl]amino]-5,5,5-trifluoropentanamide, (R)-2-(4-Chloro-N-(2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl)phenylsulfonamido)-5,5,5-trifluoropentanamide, BMS-708163
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17ClF4N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt BM0005, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 30 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC([C@@H](CCC(F)(F)F)N(S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(=O)=O)CC2=C(F)C=C(C3=NOC=N3)C=C2)=O
InChI
1S/C20H17ClF4N4O4S/c21-14-3-5-15(6-4-14)34(31,32)29(17(18(26)30)7-8-20(23,24)25)10-13-2-1-12(9-16(13)22)19-27-11-33-28-19/h1-6,9,11,17H,7-8,10H2,(H2,26,30)/t17-/m1/s1
Klucz InChI
XEAOPVUAMONVLA-QGZVFWFLSA-N
Działania biochem./fizjol.
Avagacestat (BMS-708163) jest silnym inhibitorem sekretazy γ selektywnym dla białka prekursorowego amyloidu (APP) w stosunku do rozszczepienia Notch. Avagacestat hamuje produkcję Aβ40 i Aβ42 z wartościami IC50 wynoszącymi odpowiednio 0,3 nM i 0,27 nM, w porównaniu z wartościami IC50 wynoszącymi odpowiednio 41, 10, 33 i 38 nM dla hamowania sygnalizacji ludzkich białek Notch 1-4. W wyższych stężeniach stwierdzono, że BMS-708163 odwraca wrażliwość na inhibitor kinazy tyrozynowej EGFR gefitynib, co uważa się za spowodowane hamowaniem Notch.
Avagacestat (BMS-708163) jest silnym inhibitorem γ-sekretazy selektywnym dla białka prekursorowego amyloidu (APP) w stosunku do rozszczepienia Notch.
Cechy i korzyści
Avagacestat jest dostępny w ramach partnerstwa z Bristol-Myers Squibb (BMS). Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć inne związki BMS, odwiedź sigma.com/BMS.
Informacje prawne
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych na podstawie umowy z BMS.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)