Przejdź do
Y102
YC-1
soluble guanylyl cyclase activator, powder
Synonim(y):
3-(5′-Hydroxymethyl-2′-furyl)-1-benzyl indazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
761,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.34
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
761,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
YC-1, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
OCc1ccc(o1)-c2nn(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H16N2O2/c22-13-15-10-11-18(23-15)19-16-8-4-5-9-17(16)21(20-19)12-14-6-2-1-3-7-14/h1-11,22H,12-13H2
InChI key
OQQVFCKUDYMWGV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
Application
YC-1 has been used as a hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) inhibitor:
  • to reduce hypoxia induced Jagged1 expression in cardiomyocytes (CMs)
  • to study its effect on progenitor expansion and CD34+ and side population (SP) cell phenotype and on the proliferation rate of cells with an ability to form long term colony forming units
  • to study its effect on regulating sphingosine 1-phosphate (S1P) bound to albumin induced plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) expression by activating Rho/ Rho-associated protein kinase (ROCK) pathway.
Biochem/physiol Actions
NO (nitric oxide)-independent activator of soluble guanylyl cyclase.
YC-1 activates soluble guanylyl cyclase and prevents platelet aggregation and vascular contraction. It has a potential to treat circulation disorders. YC-1 also has an ability to inhibit hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) activity in vitro. It acts as a potential antiangiogenic anticancer agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1229SML0688A2846
YC-1 powder
Sigma-Aldrich
Y102
YC-1
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
color
white to yellow
color
white to beige
color
faintly pink to red
color
off-white to light tan
Gene Information
human ... PDE5A(8654)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under YC-1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)