Kluczowe dokumenty
BAH369042006
Bel-Art® Sterileware Scoop
Bent Handle, capacity 4 oz
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
natural
polystyrene
opakowanie
package of 10
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36904-2006
dł. × szer. × wys.
191 mm × 50 mm × 42 mm
pojemność
4 oz
Opis ogólny
Ergonomiczny, zakrzywiony uchwyt czerpaków Sterileware z wygiętym uchwytem unosi dłoń z próbki w porównaniu do czerpaków z prostym uchwytem. Zmniejsza to możliwość zanieczyszczenia i narażenia rąk lub środków ochrony indywidualnej (PPE) na działanie niebezpiecznych substancji, jednocześnie minimalizując obciążenie nadgarstka.
Cechy i korzyści
Zakrzywiony uchwyt zapobiega przypadkowemu kontaktowi z materiałem źródłowym próbki
Płaskie dno utrzymuje czerpak w pozycji pionowej po umieszczeniu na płaskiej powierzchni; może być używany jako szalka ważąca
Wykonany z lekkiego polistyrenu o wysokiej udarności, klasy FDA
Indywidualnie pakowany i gotowy do jednorazowego użycia i utylizacji
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)