BAF188751600
Pływający stojak bąbelkowy na probówki mikrowirówkowe
Holds 20 x 0.5 mL tubes, round polymethylpentene
Synonim(y):
przechowywanie rur
Wybierz wielkość
129,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
129,00 zł
Polecane produkty
Materiały
round polymethylpentene
Właściwości
autoclavable
Holds 20 x 0.5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18875-1600
otwór śr.
7.7 mm
platforma śr. zewn. × grubość
95 mm × 6.4 mm
Opis ogólny
Stojak z wypornego polimetylopentenu jest idealny do inkubacji mikroprobówek w zlewce z wodą.
- Wytrzymuje gotowanie przez 30 minut w temperaturze 100°C (212°F).
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F)
- Długość nóżki: 19 mm (3/4")
- Otwory 7,7 mm (5/16") pasują do probówek MCT 0,5 ml
- Pasuje do zlewki o pojemności 1000 ml
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)