Przejdź do
R3133
Floating circular 1.5 mL microcentrifuge tube rack
Holds 20 x tubes
Synonim(y):
tube storage, 188751000, F18875-1000, floating tube rack, tube holder, tube organiser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
101,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18875-1000
Feature:
Holds 20 x tubes
Packaging:
pack of 1 ea
101,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 20 x tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-1000
O.D.
95 mm (3.75 in.)
General description
Even when fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Molded of steam autoclavable polypropylene, the racks fit 400 mL or 1000 mL beakers. 1.5 mL microtubes will fit the 10.8 mm holes and 0.5 mL tubes fit the 7.7 mm holes. Racks are 6.4 mm (¼ in.) thick with 19 mm (¾ in.) long legs and a center handle.
Other Notes
Fits inside 1,000 mL beaker.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF187420001R3008BAF188751600
feature
Holds 20 x tubes
feature
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 8 x 1.5 mL tubes
feature
autoclavable, Holds 20 x 0.5 mL tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-0400
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-1600
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
O.D.
95 mm (3.75 in.)
O.D.
-
O.D.
66 mm (2⅝ in.)
O.D.
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)