Przejdź do
R3008
Floating circular 1.5 mL microcentrifuge tube rack
Holds 8 x 1.5 mL tubes
Synonim(y):
tube storage, 188750400, F18875-0400, floating tube rack, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
90,70 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18875-0400
Feature:
Holds 8 x 1.5 mL tubes
Packaging:
pack of 1 ea
90,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Holds 8 x 1.5 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-0400
O.D.
66 mm (2⅝ in.)
compatibility
fits inside 400 mL beaker
General description
Even when fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Molded of steam autoclavable polypropylene, the racks fit 400 mL or 1000 mL beakers. 1.5 mL microtubes will fit the 10.8 mm holes and 0.5 mL tubes fit the 7.7 mm holes. Racks are 6.4 mm (¼ in.) thick with 19 mm (¾ in.) long legs and a center handle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF187420001R3133R0141
description
Holds 8 x 1.5 mL tubes
description
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes, polypropylene
description
Holds 20 x tubes
description
white
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-0400
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-1000
manufacturer/tradename
Nalgene® 5974-0404
feature
Holds 8 x 1.5 mL tubes
feature
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 20 x tubes
feature
Holds 16 x 1-2 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
compatibility
fits inside 400 mL beaker
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
O.D.
66 mm (2⅝ in.)
O.D.
-
O.D.
95 mm (3.75 in.)
O.D.
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)