Kluczowe dokumenty
BAF188462020
Bel-Art® Cryo-Safe Cooler
Maxi -15oC, for tubes, 0.5 ‑ 1.5 mL, polycarbonate, no. of holes, 32
Synonim(y):
Przechowywanie krio w stosie, Przechowywanie w zamrażarce, pojemnik do kriokonserwacji
Wybierz wielkość
1 EA
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate
Właściwości
for tubes 0.5 ‑ 1.5 mL
no. of holes 32
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18846-2020
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Nietoksyczny żel zamrażający jest izolowany w ściankach chłodziarki i pokrywy, zapewniając długotrwałe niskie temperatury i chroniąc wszelkie etykiety lub oznaczenia na fiolkach. Pokrywa jest indeksowana i oznaczona, aby pokazać lokalizację probówek, która odpowiada lokalizacjom wydrukowanym na chłodziarce. Chłodziarki można układać w stosy, aby zaoszczędzić miejsce i zmaksymalizować objętość zamrażarki, a gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się. Idealne do ochrony próbek w zamrażarkach z cyklem odszraniania i zmiennymi temperaturami.
Cechy i korzyści
  • Adaptery zmieniają rozmiar dołka, aby pomieścić probówki mikrowirówkowe 0,5 ml
  • Niewielkie rozmiary są idealne do użytku na stole laboratoryjnym
  • Pokryty żywicą epoksydową druciany uchwyt mocuje pokrywę i umożliwia łatwy transport
  • Korpus i pokrywa wykonane w całości z poliwęglanu są łatwe w czyszczeniu
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)