Kluczowe dokumenty
BAF148480001
Fillpour® Dialysis Tube Funnels
13.5, 19 and 28 mm Diameter Steps, 10 pak of
Wybierz wielkość
10 EA
479,00 zł
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
479,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14848-0001
opakowanie
10 pak of
Opis ogólny
Aby użyć, przytnij rurkę dializacyjną do odpowiedniej długości i zawiąż jeden koniec. Wsuń otwarty koniec na lejek rurki i zabezpiecz za pomocą dołączonej gumki lub pętli z gumy silikonowej 1591. Zatrzaskowa pokrywa posiada niewielki obszar do pisania ułatwiający identyfikację. Można sterylizować w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F). 10 sztuk w opakowaniu.
Podtrzymuje rurki dializacyjne na krawędzi naczynia i umożliwia ich łatwe napełnianie.
Cechy i korzyści
  • Trwała konstrukcja z polipropylenu
  • Umożliwia wygodne przenoszenie worków dializacyjnych
  • Trzy stopnie pasują do różnych rozmiarów rurek dializacyjnych
  • Wieszak ma trzy różne wycięcia, aby dopasować się do krawędzi każdego naczynia
Informacje prawne
Fillpour is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)