Kluczowe dokumenty
BAF134730001
Bel-Art® Write-on Tape Dispenser
Wall Mount Adapter for Economy Model
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13473-0001
dł. × szerokość
100 mm × 125 mm
Opis ogólny
Służy do montażu dozownika w pozycji pionowej lub poziomej.
Nóżka ze stali nierdzewnej w kształcie litery U ustawia dozownik taśm ′Write-On Label Tape Dispenser pod kątem 45° od ściany, co poprawia ergonomię.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)