B9186
Anti-Brain-derived Neurotrophic Factor antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-BDNF, Anti-MGC34632
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 3-10 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1-1.0 μg/mL using free-floating sections
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BDNF(627)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1