Kluczowe dokumenty
SAB4300883
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FLJ56884, FLJ58356, FOX3, HRNBP3, RBFOX3
Wybierz wielkość
100 μL
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001076044.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBFOX3(146713)
Opis ogólny
NeuN (neuronal nuclei), also known as RBFOX3 (RNA binding protein, fox-1 homolog 3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 17q25.3. The encoded protein belongs to the RBFOX family of proteins. NeuN is present in nuclei and perinuclear cytoplasm of most of the neurons in the central nervous system (CNS) of mammals.
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of total NeuN protein.
Immunogen
Recombinant protein of human NeuN.
Zastosowanie
Anti-NeuN antibody produced in rabbit has been used in Immunohistochemical staining.
Działania biochem./fizjol.
NeuN (neuronal nuclei)/RBFOX3 (RNA binding protein, fox-1 homolog 3) is a RNA splicing factor. It controls neuronal splicing pathway. NeuN is used as a potential marker of postmitotic neurons in studies of neuronal differentiation and in the evaluation of neuronal status both in norm and pathology. Mutation in the gene is associated with risk of rolandic epilepsy. Studies have shown that in presence of neurological disorders, the protein is mislocalized.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RBFOX and PTBP1 proteins regulate the alternative splicing of micro-exons in human brain transcripts.
Li Y I, et al.
Genome Research, 25(1), 1-13 (2015)
Electroacupuncture promotes neural stem cell proliferation and neurogenesis in the dentate gyrus of rats following stroke via upregulation of Notch1 expression.
Zhao J, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(5), 6911-6917 (2015)
ETV2 mediates endothelial transdifferentiation of glioblastoma.
Zhao C, et al.
Signal transduction and targeted therapy, 3(1), 4-4 (2018)
Effect of transplantation of olfactory ensheathing cell conditioned medium induced bone marrow stromal cells on rats with spinal cord injury.
Feng L, et al.
Molecular Medicine Reports, 16(2), 1661-1668 (2017)
Chengjian Zhao et al.
Signal transduction and targeted therapy, 3, 4-4 (2018-03-13)
Glioblastoma multiforme (GBM) is characterized by extensive endothelial hyperplasia. Recent studies suggest that a subpopulation of endothelial cells originates via vasculogenesis by the transdifferentiation of GBM tumor cells into endothelial cells (endo-transdifferentiation). The molecular mechanism underlying this process remains poorly