Kluczowe dokumenty
B6930
Sigma-Aldrich
Nalgene® dropper bottle with screw closure
capacity 8 mL, natural bottle, assorted colors cap
Synonim(y):
butelki z zakraplaczem, zakraplacz do butelek
Wybierz wielkość
25 EA
237,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
237,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene
natural bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (15)
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2752-9025
pojemność
8 mL
kolor
assorted colors cap
Cechy i korzyści
  • Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
  • The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
  • Chemically resistant to most reagents.
  • LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
  • Leak-proof closure - prevents sample loss.
  • Control dispensing tip ensures a secure fit.
  • Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1