B6410
Nalgene® bottles, style 2114
capacity 175 mL
Synonim(y):
Butelki HDPE, butelka nalgene, butelki nalgene
Wybierz wielkość
168,30 zł
Cena katalogowa198,00 złZaoszczędź 15%Wybierz wielkość
About This Item
168,30 zł
Cena katalogowa198,00 złZaoszczędź 15%Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38-415)
opis
Not autoclavable
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2114-0006
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
51 mm × 106 mm × 51 mm
pojemność
175 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wykazuje odporność chemiczną na szeroki zakres kwasów, zasad i alkoholi
- Doskonały do przechowywania w zamrażarce w temperaturze do -100°C (-148°F)
- Łatwe napełnianie dzięki szerokiemu otworowi
- Zaprojektowany, aby zaoszczędzić miejsce w zamrażarce
- Wykonany z nietoksycznych materiałów
- Zamknięcia Nalgene zapewniają szczelność butelek i zapobiegają zanieczyszczeniu odczynników
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)