Merck
B5667
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
~97% (HPLC)
Synonim(y):
Magenta phosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
Próba
~97% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
rozpuszczalność
DMF: 50 mg/mL, clear, orange
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
WUHVYTJTZAKPOS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dorota Rybaczek et al.
Histochemistry and cell biology, 135(3), 263-280 (2011-02-25)
Here, we demonstrate that in HeLa cells, Ser317 of Chk1 undergoes phosphorylation in response to replication stress induced by hydroxyurea. We also demonstrate the existence of constitutive (interphase and mitotic) Chk1 kinase phosphorylation, the translocation of its phosphorylated form from