Merck
B4062
Sigma-Aldrich
BRAF (416-766), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
BRAF1, MGC126806, MGC138284, RAFB1
Wybierz wielkość
10 μG
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
63-85 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~63 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRAF(673)
Działania biochem./fizjol.
BRAF is a member of the RAF family that is activated by members of the Ras family upon growth factor-induced stimulation. Active Ras can induce heterodimerization of cRaf and BRAF and this may explain the observed cooperativity of cRaf and BRAF in cells responding to growth factor signals. Activating mutations in the BRAF gene are present in a large percentage of human malignant melanomas and in a proportion of colon cancers. The vast majority of these mutations result in a valine to glutamic acid change at residue 599 within the activation segment of BRAF.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C K Weber et al.
Cancer research, 61(9), 3595-3598 (2001-04-28)
Growth factor-induced signalling leads to activation of members of the Ras family and subsequent stimulation of different Raf isoforms. Within the mechanism of Raf activation, two isoforms of Raf, cRaf and BRaf, may cooperate. We investigated the relationship between cRaf
Kathryn E Mercer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1653(1), 25-40 (2003-06-05)
A recent report has shown that activating mutations in the BRAF gene are present in a large percentage of human malignant melanomas and in a proportion of colon cancers. The vast majority of these mutations represent a single nucleotide change