Merck
B0435
Sigma-Aldrich
Bohemine
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-(3-Hydroxypropylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCCO)nc12
InChI
1S/C18H24N6O/c1-13(2)24-12-21-15-16(20-11-14-7-4-3-5-8-14)22-18(23-17(15)24)19-9-6-10-25/h3-5,7-8,12-13,25H,6,9-11H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
Klucz InChI
OPQGFIAVPSXOBO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor Cdk; narzędzie do badania cyklu komórkowego i działania przeciwnowotworowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)