AXYTF300
Pipette filter tips
for P-2, ultramicro, size 0.5-10 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
4900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4900,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-300
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tips/cs
rozmiar
0.5-10 μL
pojemność
0.5—10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Axygen® Microvolume - Gilson-Style P2/P10 filter tips are optimized for use in sensitive biological applications for accurate results.
- Features an aerosol-resistant filter to prevent the possible cross-contamination of samples.
- The polyethylene aerosol filter is inserted robotically into the pipette tip to create a physical barrier in the tip for protecting samples from nuclease contamination.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)