Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Material:
conical bottom tube, polypropylene , screw top cap
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
conical bottom tube, polypropylene , screw top cap
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-200-C-S, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
parameter
20000 × g max. RCF
size
2.0 mL
color
clear
fitting
cap (screw cap)
suitability
suitable for (centrifugation)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Screw cap tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?