AXYPCRTS
CyclerSeal sealing film
size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
Wybierz wielkość
1800,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1800,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-TS
Corning
opakowanie
pkg of 5x100sheets/cs
rozmiar
60 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Axygen® CyclerSeal sealing film is made of high-quality, temperature-resistant polypropylene material.
- Reduces well-to-well contamination and cross-over in PCR application when used in conjunction with Axygen′s compression mat.
- Ideal for PCR, Real-time PCR, storage, ELISA and cell culture applications.
- The sealing film offers a tight seal across the entire plate and ensures optimal sample protection during transport or storage.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)