AXYPCR384C
Corning® Axygen® PCR Microplate
Full Skirt, size 384 wells, clear, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 40 μL, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
384 multiwell plate
Wybierz wielkość
1890,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1890,00 zł
Polecane produkty
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
40 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
40 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (thermal cycling)
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)