Kluczowe dokumenty
AXYFXF180LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 165 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet Velocity
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Produkt AXYFXF180LRS nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc FXF-180-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
pojemność
165 μL
165 μL
kolor
clear
Cechy i korzyści
  • Clear polypropylene with aerosol-resistant filter tips
  • To ensure consistency in performance and quality, tips are produced to exact standards and are assembled automatically
  • RNase/DNase-free and nonpyrogenic tips
  • Compatible with Biomek® AP-96 head, Beckman Coulter, SPAN-8, MP200, MP20, and AP-384 head
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Biomek is a registered trademark of Beckman Instruments, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)