Kluczowe dokumenty
AV50555
Sigma-Aldrich
Anti-CASP8AP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CASP8 associated protein 2, Anti-CED-4, Anti-FLASH, Anti-FLJ11208, Anti-KIAA1315, Anti-RIP25
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
223 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP8AP2(9994)
Opis ogólny
CASP8AP2 koduje białko 2 związane z kaspazą 8 i może być zaangażowane w apoptozę. Gen ten był badany jako biomarker prognostyczny w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
Królicze przeciwciało anty-CASP8AP2 rozpoznaje CASSP8AP2 u psów, bydła, ludzi, myszy i szczurów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CASP8AP2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-CASP8AP2 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
CASP8AP2 jest wysoce podobne do FLASH, mysiego białka apoptotycznego zidentyfikowanego przez jego interakcję z domeną efektora śmierci (DED) kaspazy 8. Badania białka FLASH sugerują, że białko to może być składnikiem kompleksu sygnalizacyjnego indukującego śmierć, który obejmuje receptor Fas, adapter wiążący Fas FADD i kaspazę 8, i odgrywa rolę regulacyjną w apoptozie za pośrednictwem Fas. Białko to jest wysoce podobne do FLASH, mysiego białka apoptotycznego zidentyfikowanego przez jego interakcję z domeną efektora śmierci (DED) kaspazy 8. Badania białka FLASH sugerują, że białko to może być składnikiem kompleksu sygnalizacyjnego wywołującego śmierć, który obejmuje receptor Fas, adapter wiążący Fas FADD i kaspazę 8, i odgrywa rolę regulacyjną w apoptozie za pośrednictwem Fas. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SLKKNISALIKTARVEINRKDEEISNLHQRLSEFPHFRNNHKTARTFDTV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Jiao et al.
Leukemia research, 36(1), 67-71 (2011-06-24)
The prognostic significance of caspase 8 associated protein 2 (CASP8AP2) in pediatric ALL is controversial. We determined a cut-off of CASP8AP2 expression in bone marrow samples of 39 newly diagnosed patients, and found a significantly poor bone marrow relapse-free survival