Kluczowe dokumenty
SAB1403601
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BDH1 antibody produced in mouse
clone 4B3, ascites fluid
Synonim(y):
BDH, MGC2723, MGC4347, MGC9788, SDR9C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B3, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~63.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDH1(622)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz. Kodowane białko tworzy homotetrameryczny enzym wymagający lipidów błony mitochondrialnej i ma specyficzne zapotrzebowanie na fosfatydylocholinę dla optymalnej aktywności enzymatycznej. Kodowane białko katalizuje interkonwersję acetooctanu i (R)-3-hydroksymaślanu, dwóch głównych ciał ketonowych wytwarzanych podczas katabolizmu kwasów tłuszczowych. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BDH1 (AAH11964, 1 a.a. ~ 343 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MLATRLSRPLSRLPGKTLSACDRENGARRPLLLGSTSFIPIGRRTYASAAEPVGSKAVLVTGCDSGFGFSLAKHLHSKGFLVFAGCLMKDKGHDGVKELDSLNSDRLRTVQLNVCSSEEVEKVVEIVRSSLKDPEKGMWGLVNNAGISTFGEVEFTSLETYKQVAEVNLWGTVRMTKSFLPLIRRAKGRVVNISSMLGRMANPARSPYCITKFGVEAFSDCLRYEMYPLGVKVSVVEPGNFIAATSLYSPESIQAIAKKMWEELPEVVRKDYGKKYFDEKIAKMETYCSSGSTDTSPVIDAVTHALTATTPYTRYHPMDYYWWLRMQIMTHLPGAISDMIYIR
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)