Kluczowe dokumenty
AV50062
Sigma-Aldrich
Anti-ZDHHC16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APH2, Anti-MGC2993, Anti-Zinc finger, DHHC-type containing 16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, dog, guinea pig, mouse, goat, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZDHHC16(84287)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego ZDHHC16
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ZDHHC16 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Palec cynkowy typu DHHC zawierający 16 (ZDHHC16; APH2; DHHC-16) jest białkiem oddziałującym z c-Abl, które jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym. Może być zaangażowane w apoptozę indukowaną stresem ER i wykazywać aktywność proapoptotyczną. Może również oddziaływać z białkiem JAB1 i negatywnie regulować aktywację AP-1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SVPRLCWHFFYSHWNLILIVFHYYQAITTPPGYPPQGRNDIATVSICKKC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Sun et al.
Cell reports, 40(7), 111194-111194 (2022-08-18)
Sorafenib is currently the first-line treatment for advanced hepatocellular carcinoma (HCC). However, sorafenib resistance remains a significant challenge. Aberrant AKT signaling activation is a crucial mechanism driving sorafenib resistance in HCC. Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) plays a vital
Baojie Li et al.
The Journal of biological chemistry, 277(32), 28870-28876 (2002-05-22)
c-Abl is a non-receptor tyrosine kinase implicated in DNA damage-induced cell death and in growth factor receptor signaling. To further understand the function and regulation of c-Abl, a yeast two-hybrid screen was performed to identify c-Abl-interacting proteins. Here we report
Fengrui Zhang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1759(11-12), 514-525 (2006-11-25)
A human Aph2 gene (hAph2) was identified and cloned from a human placenta cDNA library. Bioinformatics analysis revealed hAPH2 protein shares 96% identity with mouse APH2 and contains a zf-DHHC domain (148-210aa), which is always involved in protein-protein or protein-DNA