Kluczowe dokumenty
AV45495
Sigma-Aldrich
Anti-CHST1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-C6ST, Anti-Carbohydrate (keratan sulfate Gal-6) sulfotransferase 1, Anti-KS6ST, Anti-KSGal6ST
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, dog, mouse, bovine, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHST1(8534)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CHST1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CHST1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,25 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
CHST1 jest sulfotransferazą zlokalizowaną w kompleksie Golgiego. Przenosi siarczan z 3-fosfoadenozyno-5-fosfo-siarczanu do grupy 6-hydroksylowej N-acetyloglukozaminy na proteoglikanie keratyny. CHST1 przyczynia się do generowania funkcjonalnych ligandów L-selektyny w komórkach śródbłonka naczyniowego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SFVGQLFNQHLDVFYLFEPLYHVQNTLIPRFTQGKSPADRRVMLGASRDL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Li et al.
Journal of leukocyte biology, 69(4), 565-574 (2001-04-20)
Sulfation is an essential component of the selectin ligands, potentially mediated by members of a new family of carbohydrate sulfotransferases. In this study, we assessed the contributions of CHST1, CHST2, CHST3, and CHST4 in producing functional L-selectin ligands. Human umbilical
A Bistrup et al.
The Journal of cell biology, 145(4), 899-910 (1999-05-20)
L-selectin, a lectin-like receptor, mediates rolling of lymphocytes on high endothelial venules (HEVs) in secondary lymphoid organs by interacting with HEV ligands. These ligands consist of a complex of sialomucins, candidates for which are glycosylation- dependent cell adhesion molecule 1