Kluczowe dokumenty
SAB5701980
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HDGF, klon 5U7A7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HDGF, HMG1L2, czynnik wzrostu wiążący heparynę
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5U7A7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
YQSSQKKSCVEEPEPEPEAAEGDGDKKGNAEGSSDEEGKLVIDEPAKEKNEKGALKRRAGDLLEDSPKRPKEAENPEGEEKEAATLEVERPLPMEVEKNST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDGF(3068)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka rodziny czynników wzrostu pochodzących z wątroby. Kodowane białko ma aktywność mitogenną i wiążącą DNA i może odgrywać rolę w proliferacji i różnicowaniu komórek. Wysoki poziom ekspresji tego genu zwiększa wzrost wielu nowotworów. Początkowo sądzono, że gen ten zlokalizowany jest na chromosomie X, jednak ustalono, że lokalizacja ta odpowiada pokrewnemu pseudogenowi. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego HDGF (P51858).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)